Learn More
Indole-4-carboxylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312867 5 g 5g
11322867 250 mg 250mg
11302867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11312867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16021.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39830-66-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39830-66-5
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00191222
Clé InChI WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
CID PubChem 2733668
Nom IUPAC Méthyl 1-H-indole-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl indole-4-carboxylate
Point de fusion 68°C to 71°C
Quantité 5 g
Beilstein 141826
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%