Learn More
Indole de méthyle-5-carboxylate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322947 1 g 1g
11332947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16228.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1011-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reactant for biosynthesis of inhibitors of protein kinases, reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation, reactant in preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin?s sulfurane, reactant in cross dehydrogenative coupling reactions, reactant in synthesis of indirubin derivatives, reactant in preparation of aminoindolylacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la biosynthèse d’inhibiteurs de protéines kinases, réactif dans l’alkylation de Friedel-Crafts sans métal, réactif dans la préparation d’ylures de diphénylsulfonium à partir du sulfurane de Martin, réactif dans les réactions de couplage croisé déshydrogénatif, réactif dans la synthèse de dérivés de l’indirubine, réactif dans la préparation d’aminoindolylacétates.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1011-65-0
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00153023
Clé InChI DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
CID PubChem 2737635
Nom IUPAC Méthyl 1-H-indole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl indole-5-carboxylate
Point de fusion 123°C to 126°C
Quantité 1 g
Beilstein 474256
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥98%