Learn More
Indolyl-3-glyoxylate de méthyle, TRC
Code produit 30467711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467711 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3135002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Formule moléculaire C11 H9 N O3
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC méthyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacétate
Poids moléculaire (g/mol) 203.19
Poids de la formule 203.0582