Learn More
Indolyl-3-glyoxylate de méthyle, TRC
Code produit 30470465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
Conditionnement:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470465 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM313500200MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Formule moléculaire C11 H9 N O3
Quantité 200 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC méthyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacétate
Poids moléculaire (g/mol) 203.19
Poids de la formule 203.0582