Learn More
Indolyl-3-glyoxylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Indolyl-3-glyoxylate |
| CAS | 18372-22-0 |
| Formule moléculaire | C11 H9 N O3 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | méthyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.19 |
| Poids de la formule | 203.0582 |