Learn More
Methyl isoxazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440618 1 g 1g
11450618 5 g 5g
11460618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25169.03
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 15055-81-9 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15055-81-9
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD01570794
Clé InChI ILPCPKZAAQXHKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isoxazole-5-carboxylate, 5-isoxazolecarboxylic acid, methyl ester, isoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, acmc-209wih, methyl 5-isoxazolcarboxylate, methyl 5-isoxazolcarboxylate;, methylisoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-1,2-oxazol, 5-isoxazol-carbonsaeure-methylester;, isoxazol-5-carbonsaeure-methylester;
CID PubChem 2736892
Nom IUPAC méthyle 1,2-oxazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl isoxazole-5-carboxylate
Point de fusion 48°C to 50°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%