Learn More
Méthyl-L-rhamnopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl-L-rhamnopyranoside |
| CAS | 63864-94-8 |
| Formule moléculaire | C7 H14 O5 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3/t3-,4-,5+,6+,7?/m0/s1 |
| SMILES | COC1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nom IUPAC | (3R,4R,5R,6S)-2-méthoxy-6-méthyloxane-3,4,5-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.18 |
| Poids de la formule | 178.0841 |