Learn More
laurate de méthyle, 98+%
Code produit 15149233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15149233 250 g Flacon en verre 250g
10762831 2.5 g Flacon en verre -
10127663 10 g Flacon en verre 10g
10540604 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15149233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215562500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 111-82-0 | C₁₃H₂₆O₂| 214,35 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-82-0
Formule moléculaire C13H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.35
Numéro MDL MFCD00008966
Clé InChI UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
CID PubChem 8139
ChEBI CHEBI:87494
Nom IUPAC Dodécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl laurate
Point de fusion 4°C to 5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)10CO2CH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 250 g
Beilstein 02,361
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 214.35
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement