Learn More
Lévulinate de méthyle, TRC
Code produit 30469428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32010525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Levulinate
CAS 624-45-3
Formule moléculaire C6H10O3
Quantité 25 g
Synonyme 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCC(=O)C
Nom IUPAC 4-oxopentanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Poids de la formule 130.063