Learn More
Linoléate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10566040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566040 5 g Flacon en verre 5g
10696230 25 g Flacon en verre 25g
10087829 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10566040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428130050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-63-0
Formule moléculaire C19H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.48
Numéro MDL MFCD00009534
Clé InChI WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonyme methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
CID PubChem 5284421
ChEBI CHEBI:69080
Nom IUPAC méthyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diénoate
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl linoleate
Point de fusion -35.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 212.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >200°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6167
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Poids de la formule 294.48
Pourcentage de pureté 99%