Learn More
Linolénate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10222532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10222532 1 g Flacon en verre 1g
10079001 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10222532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368100010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 301-00-8 | C19H32O2 | 292.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301-00-8
Formule moléculaire C19H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Numéro MDL MFCD00135851
Clé InChI DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Synonyme methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
CID PubChem 5319706
Nom IUPAC méthyl (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl linolenate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 0.8950g/mL
Point d’ébullition 182.0°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 1 g
Beilstein 02, IV, 1782
Gravité spécifique 0.895
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 292.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide