Learn More
Linolénate de méthyle, TRC
Code produit 30482085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482085 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM315700500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H32 O2
Quantité 500 mg
Synonyme 9,12,15-Octadecatrienoic acid','methyl ester','(Z,Z,Z)-, Linolenic acid','methyl ester (6CI,8CI), (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl (9Z,12Z,15Z)-octadecatrienoate, Methyl (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoate, Methyl linolenate, Methyl α-linolenate, α-Linolenic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nom IUPAC méthyl (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoate
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Poids de la formule 292.2402
Pourcentage de pureté >95