Learn More
Linolénate de méthyle, TRC
Code produit 30474730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3157001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H32 O2
Quantité 1 g
Synonyme 9,12,15-Octadecatrienoic acid','methyl ester','(Z,Z,Z)-, Linolenic acid','methyl ester (6CI,8CI), (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl (9Z,12Z,15Z)-octadecatrienoate, Methyl (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoate, Methyl linolenate, Methyl α-linolenate, α-Linolenic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nom IUPAC méthyl (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoate
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Poids de la formule 292.2402
Pourcentage de pureté >95