Learn More
M-toluate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444253 50 g 50g
11454253 250 g 250g
11434253 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444253 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10893.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-36-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Methyl3-methylcyclohexanecarboxylate was prepared by hydrogenation of methyl m-toluate in acetic acid solvent over Adams catalyst. analysis for valproic acid (VA) in serum, for which we use a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector, with methyl-m-toluate (MMT) as internal standard.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylcyclohexanecarboxylate de méthyle a été préparé par hydrogénation du m-toluate de méthyle dans un solvant d’acide acétique sur catalyseur d’Adams. Analyse de l’acide valproïque dans le sérum, pour laquelle nous utilisons un chromatographe en phase gazeuse équipé d’un détecteur à ionisation de flamme, avec du méthyl m-toluate (MMT) comme étalon interne.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-36-5
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00008436
Clé InChI CPXCDEMFNPKOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-toluate, methyl 3-toluate, benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl m-methylbenzoate, meta-toluic acid, methyl ester, 3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl-m-methyl benzoate, m-toluic acid, methyl ester, methyl3-methylbenzoate, m-toluic acid methyl ester
CID PubChem 7435
Nom IUPAC 3-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl m-toluate
Densité 1.062
Point d’ébullition 113°C (27 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.516
Quantité 50 g
Beilstein 2043574
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl m-toluate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl m-toluate