Learn More
Chlorure de méthyle malonylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10435872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10435872 5 g Flacon en verre 5g
10169921 25 g Flacon en verre 25g
10413845 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10435872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414510050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37517-81-0
Formule moléculaire C4H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.53
Numéro MDL MFCD00013657
Clé InChI UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 123460
Nom IUPAC méthyl 3-chloro-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl malonyl chloride
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 1.2730g/mL
Point d’ébullition 57.0°C to 59.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4350
Quantité 5 g
Beilstein 02, IV, 1886
Gravité spécifique 1.273
Synonyme methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Poids de la formule 136.53
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl malonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.