Learn More
Chlorure de méthyle malonylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490500 25 g 25g
11400510 1 g 1g
11357967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 020823.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Methyl malonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate. Used in anti-cancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37517-81-0
Formule moléculaire C4H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.531
Numéro MDL MFCD00013657
Clé InChI UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 123460
Nom IUPAC méthyl 3-chloro-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl malonyl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.27 g/mL
Point d’ébullition 58°C (12 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.4325
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 136.53
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl malonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3-chloro-3-oxopropionate