Learn More
Mercaptoacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386646 500 g 500g
11366646 25 g 25g
11376646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03783.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thioglycolate de méthyle a été utilisé dans la préparation de 3-carbométhoxy-4-oxotétrahydrothiopyran, de 2- et 4-carbométhoxy-3-oxotétrahydrothiophène. Il est utilisé pour préparer les nanotubes d’or conjugués au thioglycolate de méthyle et à l’aminoéthanethiol.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (40 g/l à 20°C)
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2365-48-2
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004873
Clé InChI MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
CID PubChem 16907
Nom IUPAC methyl 2-sulfanylacetate
SMILES COC(=O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl mercaptoacetate
Point de fusion -3°C
Densité 1.163
Point d’ébullition 148°C to 149°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Stench
Formule linéaire HSCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.466
Quantité 500 g
Numéro UN UN1228
Beilstein 506259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water. (40g/L at 20°C)
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 98%