Learn More
Méthacrylate de méthyle, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499953 500 mL 500mL
11448800 100 mL 100mL
11409963 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13030.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Methyl methacrylate is used as a monomer in the manufacturing of poly(methyl methacrylate) (PMMA). It is also used in the manufacturing of the co-polymer methyl methacrylate-butadiene-styrene (MBS), which is a modifier for polyvinyl chloride. It plays an important role as the cement used in total hip replacements as well as total knee replacements. It is also involved in the preparation of other methacrylates viz. ethyl methacrylate (EMA), butyl methacrylate (BMA) and 2-ethyl hexyl methacrylate (2-EHMA) and methacrylic acid (MAA), which finds application as an intermediate in the manufacture of coating polymers and textile applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate de méthyle est utilisé comme monomère dans la fabrication du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA). Il est également utilisé dans la fabrication du méthacrylate de méthyle co-polymère-butadiène-styrène (MBS), qui est un modificateur pour le chlorure de polyvinyle. Il joue un rôle important en tant que ciment utilisé pour les arthroplasties totales de la hanche et du genou. Il est également impliqué dans la préparation d’autres méthacrylates, à savoir le méthacrylate d’éthyle (EMA), le méthacrylate de butyle (BMA) et le méthacrylate d’2-éthyle-hexyle (2-EHMA) et l’acide méthacrylique (MAA), qui trouve l’application comme intermédiaire dans la fabrication de polymères de revêtement et d’applications textiles.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les peroxydes, les amines, les bases, les acides, les agents réducteurs et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-62-6
Formule moléculaire C5H8O2
Numéro MDL MFCD00008587
Clé InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
CID PubChem 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nom IUPAC Méthyle 2-méthylprop-2-énoate
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl methacrylate
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -48°C
Densité 0.939
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1247
Beilstein 605459
Merck Index 14,5941
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl methacrylate