Learn More
Méthacrylate de méthyle, TRC
Code produit 30011226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011226 50 g 50g
30005388 10 g 10g
17975095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32130050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-62-6
Formule moléculaire C5 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Synonyme Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J
Nom IUPAC méthyle 2-méthylprop-2-énoate
SMILES COC(=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylic acid-methyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Poids de la formule 100.0524
Pourcentage de pureté >95%