Learn More
Methoxyacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438800
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438800 25 g -
11480727 100 g 100g
11490727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438800 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22528.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Methyl methoxyacetate is used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthoxyacétate de méthyle est utilisé dans la préparation de la 4-hydroxy-2-mercapto-5-méthoxypyrimidine(II).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6290-49-9
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00008451
Clé InChI QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
CID PubChem 80507
ChEBI CHEBI:34841
Nom IUPAC methyl 2-methoxyacetate
SMILES COCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl methoxyacetate
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1742944
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%