Learn More
Methoxyacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10035813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10035813 25 g Flacon en verre 25g
10562761 100 g Flacon en verre -
10042030 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10035813 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6290-49-9
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00008451
Clé InChI QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
CID PubChem 80507
ChEBI CHEBI:34841
Nom IUPAC Méthyl 2-méthoxyacétate
SMILES COCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl methoxyacetate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.3954 to 1.3974
Quantité 25 g
Beilstein 03, 236
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl methoxyacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.