Learn More
Méthoxyacétate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Methoxyacetate |
| CAS | 6290-49-9 |
| Formule moléculaire | C4H8O3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Methoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyacetate, Methyl Methoxyacetate, Methyl alpha-Methoxyacetate, NSC 61447, NSC 6701 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COCC(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-méthoxyacétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.1 |
| Poids de la formule | 104.0473 |