Learn More
Méthylsulfonylacétate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347965 25 g 25g
11337965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08039.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62020-09-1 | C4H8O4S | 152.16 g/mol
Methyl methylsulfonylacetate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylsulfonylacétate de méthyle est utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62020-09-1
Formule moléculaire C4H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 152.16
Numéro MDL MFCD00051842
Clé InChI RQKDASVRZONLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl methanesulfonylacetate, methyl 2-methanesulfonylacetate, methyl 2-methylsulfonyl acetate, methyl methylsulfonylacetate, methanesulfonylacetic acid methyl ester, acmc-1b4fd, methyl methylsulfonyl acetate, 2-methylsulfonyl-1-methoxyethanone, methylsulfonylacetic acid methyl ester, methanesulfonyl acetic acid methyl ester
CID PubChem 2759918
SMILES COC(=O)CS(C)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl methylsulfonylacetate
Point de fusion 59°C to 63°C
Quantité 25 g
Beilstein 2412782
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-méthylsulfonylacétate de méthyle
Poids de la formule 152.17
Pourcentage de pureté ≥98%