Learn More
(Méthylthio)méthylsulfoxyde de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468779 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15468779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00510.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
CAS 33577-16-1
Densité 1.222
Point d’ébullition 222°C to 226°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C3H8OS2
Indice de réfraction 1.552
Numéro MDL MFCD00002091
Quantité 10 g
Beilstein 906789
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme methyl methylsulfinylmethyl sulfide, methyl methylsulfinyl methyl sulfide, methane, methylsulfinyl methylthio, methyl methylthio methyl sulfoxide, famso, methanesulfinyl-methylsulfanyl-methane, formaldehyde dimethyl mercaptal s-oxide, methylsulfinyl methylthio methane, methyl methylthiomethyl sulphoxide, formaldehyde methyl mercaptal s-oxide
Clé InChI OTKFCIVOVKCFHR-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCS(C)=O
Nom IUPAC méthylsulfanyl(méthylsulfinyl)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 124.22
CID PubChem 99129
Poids de la formule 124.22
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl (methylthio)methyl sulfoxide