Learn More
Myristate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581991 2.5 mL Flacon en verre 2.50mL
10012020 100 mL Flacon en verre 100mL
10337390 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    32.65€ / 2.5mL
    Économisez 3.25€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-10-7
Formule moléculaire C15H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.40
Numéro MDL MFCD00008983
Clé InChI ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
CID PubChem 31284
Nom IUPAC methyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl myristate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8630g/mL
Point d’ébullition 323.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)12CO2CH3
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4380
Quantité 2.5 mL
Beilstein 02, II, 326
Gravité spécifique 0.863
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 242.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide