Learn More
Méthyl Myristate, TRC
Code produit 30011071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011071 10 g 10g
17959844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011071 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22760010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-10-7
Formule moléculaire C15 H30 O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.4
Synonyme Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic acid, methyl ester, Myristic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2214, Metholeneat 2495, Methyl myristate, Methyl n-tetradecanoate, Methyl tetradecanoate, NSC 5029, Pastell M 14, Uniphat A50
Nom IUPAC Tétradécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl myristate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Poids de la formule 242.2246