Learn More
N-(2,3-dihydro-1,5-diméthyl-3-oxo-2-phényl-1H-pyrazol-4-yl)-N-méthylcarbamate de méthyle, TRC
Code produit 30473706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM583195100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate
CAS 10116-07-1
Formule moléculaire C14 H17 N3 O3
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H17N3O3/c1-10-12(15(2)14(19)20-4)13(18)17(16(10)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
SMILES COC(=O)N(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nom IUPAC N-(1,5-diméthyl-3-oxo-2-phénylpyrazol-4-yl)-N-méthylcarbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 275.303
Poids de la formule 275.127