Learn More
methyl N-(3,5-dichlorophenyl)carbamate, Thermo Scientific™
Code produit 10087632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10087632 10 g 10g
10255384 25 g 25g
11360857 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10087632 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00611EA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 25217-43-0
Formule moléculaire C8H7Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 220.05
Numéro MDL MFCD00126402
Clé InChI FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
CID PubChem 32842
Nom IUPAC methyl N-(3,5-dichlorophenyl)carbamate
SMILES COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 220.05
Pourcentage de pureté 97%