Learn More
methyl N-(3,5-dichlorophenyl)carbamate, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 220.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |