Learn More
Méthyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Code produit 30005652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005652 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30005652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30123525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 946498-41-5
Formule moléculaire C9H7Cl2N3O2
Quantité 25 mg
Synonyme Methyl-N-(5,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic Acid Ester, Albendazole Impurity J;
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl2N3O2/c1-16-9(15)14-8-12-6-3-4(10)2-5(11)7(6)13-8/h2-3H,1H3,(H2,12,13,14,15)
SMILES COC(=O)Nc1nc2c(Cl)cc(Cl)cc2[nH]1
Nom IUPAC méthyle N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 260.08
Poids de la formule 258.9915