Learn More
Méthyl-N-(5-[propan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Code produit 30012491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012491 50 mg 50mg
30012397 100 mg 100mg
30007723 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32131050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108579-67-5
Formule moléculaire C12H15N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
Synonyme Albendazole EP Impurity L;
Nom IUPAC méthyle N-(5-propane-2-ylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)C)ccc2[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-N-[5-(propan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-7(2)18-8-4-5-9-10(6-8)14-11(13-9)15-12(16)17-3/h4-7H,1-3H3,(H2,13,14,15,16)
Poids de la formule 265.0885