Learn More
N-acétylglycinate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl N-Acetylglycinate |
| CAS | 1117-77-7 |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Glycine','N-acetyl-','methyl ester, Aceturic acid','methyl ester (6CI), Methyl 2-acetamidoacetate, Methyl N-acetylglycinate, Methyl N-acetylglycine, Methyl acetylglycinate, N-Acetylglycine methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-4(7)6-3-5(8)9-2/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)CNC(=O)C |
| Nom IUPAC | méthyl 2-acétamidoacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.13 |
| Poids de la formule | 131.0582 |