Learn More
Nervonate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15580634 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15580634 100 mg 100mg
15590634 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15580634 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2733-88-2 | C25H48O2 | 380.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2733-88-2
Formule moléculaire C25H48O2
Poids moléculaire (g/mol) 380.65
Clé InChI AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Synonyme nervonic acid methyl ester, methyl nervonate, methyl z-tetracos-15-enoate, methyl cis-15-tetracosenoate, selacholeic acid methyl ester, 15-tetracosenoic acid, methyl ester, z, methyl nervonate c24:1, z-methyl tetracos-15-enoate, methyl 15z tetracos-15-enoate, methyl 15z-15-tetracosenoate #
CID PubChem 5364841
Nom IUPAC méthyl (Z)-tétracos-15-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl nervonate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 380.65
Pourcentage de pureté 99%