Learn More
Nicotinate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356480 500 g Flacon en plastique 500g
10764071 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10356480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127215000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-60-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006388
Clé InChI YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
CID PubChem 7151
Nom IUPAC Pyridine-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl nicotinate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 38.0°C to 43.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 209.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 22, 39
Merck Index 15, 6173
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl nicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.