Learn More
Nicotinate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456766 100 g 100g
11428800 250 g 250g
11466766 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23908.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Used as a rubefacient, topical vasodilator used to test the efficacy of skin protection compounds (i.e. products designed to provide barriers to chemical warfare agents) and used as a flavoring agent. It is a useful synthetic intermediate. It can be used to prepare biarylcarboxamide inhibitors of phosphodiesterase IV and tumor necrosis factor-α in treatment of rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme rubéfiant, comme vasodilatateur topique qui permet de tester l’efficacité des composés de protection de la peau (c’est-à-dire des produits conçus pour assurer une barrière contre les agents de guerre chimique), et comme agent aromatisant. C’est également un intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé pour préparer des inhibiteurs de biarylcarboxamide de la phosphodiestérase IV et du facteur de nécrose tumorale-α dans le cadre du traitement de l’arthrite rhumatoïde.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 48 g/l. Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Solubilité dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-60-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00006388
Clé InChI YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
CID PubChem 7151
Nom IUPAC Pyridine-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl nicotinate
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Slightly Sweetish
Quantité 100 g
Beilstein 113951
Merck Index 14,6100
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 48g/L. Soluble in alcohol,chloroform and ethyl acetate. Solubility in methanol (almost transparency).
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl nicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid, methyl ester