Learn More
Methyl nicotinate, MedChemExpress
Code produit 16458796
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458796 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1695
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H7NO2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Research
Forme physique Crystals
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation