Learn More
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Code produit 10466672
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10466672 10 g 10g
10150742 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10466672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00926EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 111-80-8
Formule moléculaire C10H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.236
Numéro MDL MFCD00009547
Clé InChI NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
CID PubChem 8137
ChEBI CHEBI:51749
Nom IUPAC methyl non-2-ynoate
SMILES CCCCCCC#CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl non-2-ynoate
% min. CAS 95.0
Densité 0.9150g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 168.23
Pourcentage de pureté 95%