Learn More
O-toluate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487647 500 g 500g
11467647 25 g 25g
11477647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15695.36
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-71-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It has been used in the preparation of 2-(azidomethyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé dans la préparation de l’acide 2-(azidométhyl)benzoïque.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-71-4
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00008428
Clé InChI WVWZECQNFWFVFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl o-toluate, methyl orthotoluate, o-toluic acid, methyl ester, methyl o-methylbenzoate, methyl toluate, benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-methylbenzoic acid methyl ester, o-toluic acid methyl ester, methyl-o-methyl benzoate, 2-methyl methylbenzoate
CID PubChem 33094
Nom IUPAC 2-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl o-toluate
Densité 1.072
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.519
Quantité 500 g
Beilstein 2041846
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%