Learn More
Méthyle de O-toluylacétatique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11322327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322327 25 g 25g
11312327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09877.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’o-toluylacétate de méthyle est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40851-62-5
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00082780
Clé InChI BLEMRRXGTKTJGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl o-tolylacetate, methyl 2-2-methylphenyl acetate, methyl 2-o-tolylacetate, methyl 2-o-tolyl acetate, methyl 2-methylphenylacetate, methyl 2-methylphenyl-acetate, methyl 2-methylphenyl acetate, methyl 2-methyl phenyl acetate, 2-methylbenzeneacetic acid methyl ester, 2-methylphenyl acetic acid methyl ester
CID PubChem 7021479
Nom IUPAC Acétate de méthyle 2-(2-méthylphényl)
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1C
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl o-tolylacetate
Point d’ébullition 70°C to 71°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 25 g
Beilstein 2208739
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 98%