Learn More
Octanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494433 50 g 50g
11404443 250 g 250g
11484433 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494433 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10991.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Les mélanges dʼoctanoate de méthyle et dʼéthanol constituent le carburant de substitution du biodiesel et du bioéthanol, et la cinétique de son oxydation a été étudiée expérimentalement dans un réacteur à agitation par réaction. La désoxygénation de lʼoctanoate de méthyle par rapport au Pt soutenu par lʼalumine a été étudiée en phase vapeur dans un réacteur à flux et en phase liquide dans un réacteur à semi-lot. Il est également utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-11-5
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.241
Numéro MDL MFCD00009551
Clé InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
CID PubChem 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nom IUPAC Octanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl octanoate
Point de fusion -40°C
Densité 0.875
Point d’ébullition 193°C to 194°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.4175
Quantité 50 g
Beilstein 1752270
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 99%