Learn More
Octanoate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15550634 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15550634 5 g 5g
15540634 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15550634 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.10€ / 5g
    Économisez 7.90€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-11-5
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Clé InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
CID PubChem 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nom IUPAC Octanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Methyl octanoate
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 79.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)6COOCH3
Indice de réfraction 1.4165 to 1.4185
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.