Learn More
Octanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10107090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10107090 25 g Flacon en verre 25g
10381631 100 g Flacon en verre 100g
10045710 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10107090 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414620250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-11-5
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00009551
Clé InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
CID PubChem 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nom IUPAC Octanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl octanoate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 79.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6COOCH3
Indice de réfraction 1.4165 to 1.4185
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide