Learn More
Octanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caprylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 111-11-5 |
| Formule moléculaire | C9 H18 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Octanoic Acid Methyl Ester, Octanoic acid, methyl ester, Agnique ME 890, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Methyl n-octanoate, Methyl octanoate, NSC 3710, Pastell M 08, Pastell M 8, Radia 7984, Uniphat A 20, Witconol 1095, Witconol 2309 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)OC |
| Nom IUPAC | Octanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.24 |
| Poids de la formule | 158.1307 |