Learn More
Oléate de méthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434077 25 g 25g
15444077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31358.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.495 g/mol
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers for duplicating inks, rubbers and waxes. It finds application as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oléate de méthyle est utilisé comme étalon de référence pour chromatographie en recherche biochimique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les détergents, les émulsifiants, les agents de mouillage, les stabilisants, les traitements textiles, les plastifiants pour les encres communicatives, les caoutchoucs et les cires. Il est également utilisé comme lubrifiant et additif pour lubrifiants.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et du chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-62-9
Formule moléculaire C19H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.495
Numéro MDL MFCD00009578
Clé InChI QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonyme methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
CID PubChem 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nom IUPAC (Z)-octadéc-9-anoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl oleate
Densité 0.876
Point d’ébullition 168°C to 170°C (2 mmHg)
Point d’éclair 163°C (325°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Indice de réfraction 1.452
Quantité 25 g
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 296.5
Pourcentage de pureté 96%