Learn More
Oléate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15510644 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15510644 5 g 5g
15500644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15510644 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460380050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.40€
    68.65€ / 5g
    Économisez 12.75€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-62-9
Formule moléculaire C19H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.48
Clé InChI QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonyme methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
CID PubChem 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nom IUPAC (Z)-octadéc-9-anoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl oleate
Point de fusion -20.0°C
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 186.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4580
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 6.829 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 296.48
Pourcentage de pureté 99%