Learn More
Oléate de méthyle, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10760482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10760482 1 kg Flacon en verre 1kg
10760672 500 g Flacon en verre 500g
10434315 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10760482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    52.65€ / 1kg
    Économisez 8.85€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 67762-38-3 | C19H36O2 | 296.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67762-38-3
Formule moléculaire C19H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.50
Numéro MDL MFCD00009578
Clé InChI QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Synonyme methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
CID PubChem 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nom IUPAC (Z)-octadéc-9-anoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl oleate
Point de fusion -20.0°C
Couleur Jaune à ambre
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 186.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4580
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 6.829 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 296.48
Pourcentage de pureté ≥55%
Qualité Technique
Forme physique Liquide huileux