Learn More
Oléate de méthyle, TRC
Code produit 30477903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477903 25 g 25g
30477153 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30477903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33011025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-62-9
Formule moléculaire C19 H36 O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.49
Synonyme 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
Nom IUPAC méthyle (Z)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic Acid Methyl Ester
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Poids de la formule 296.2715