Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange de méthyle, solution aqueuse 0,1 % p/v
Code produit 15491487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491487 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491487 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 038695.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl orange
CAS 547-58-0
Odeur Odorless
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Numéro MDL MFCD00007502
Densité 0.987
Couleur Orange
Quantité 500 mL
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Liquide
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
CID PubChem 23673835
Poids de la formule 327.34