Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange méthylique
Code produit 10299930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10299930 10 g Flacon en verre 10g
10615501 25 g Flacon en verre 25g
10724004 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10299930 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 414660100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    25.65€ / 10g
    Économisez 2.35€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL MFCD00007502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Orange
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 327.32
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Couleur Orange
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Orange
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.