Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange méthylique, indicateur
Code produit 10533701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10533701 100 g Flacon en verre 100g
10427930 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10533701 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151421000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL MFCD00007502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium ; 4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl Orange
Point de fusion >300.0°C
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Poids de la formule 327.32
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Couleur Orange
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Orange
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.